missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zolpidem-d6 Phenyl-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zolpidem-d6 Phenyl-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1189868-12-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19H13D6N3O3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(cc3)C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.41 |
| Formel vægt | 343.1803 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?