Få mere at vide
Zolpidem-d6 6-Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zolpidem-d6 6-Carboxylic Acid |
| CAS | 1190014-62-0 |
| Molekylær formel | C19H13D6N3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O3/c1-12-4-6-13(7-5-12)18-15(10-17(23)21(2)3)22-11-14(19(24)25)8-9-16(22)20-18/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Cc1c(nc2ccc(cn12)C(=O)O)c3ccc(C)cc3)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.41 |
| Formel vægt | 343.1803 |