Få mere at vide
Zolpidem 6-Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zolpidem 6-Carboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O3/c1-12-4-6-13(7-5-12)18-15(10-17(23)21(2)3)22-11-14(19(24)25)8-9-16(22)20-18/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25) |
| Formel vægt | 337.1426 |
| Procent renhed | >95% |