Få mere at vide
Zolpidem 6-Carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zolpidem 6-Carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 917252-81-4 |
| Molekylær formel | C20H21N3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methylphenyl)-imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N3O3/c1-13-5-7-14(8-6-13)19-16(11-18(24)22(2)3)23-12-15(20(25)26-4)9-10-17(23)21-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1=CC=C(C=C1)C2=C(N3C=C(C=CC3=N2)C(=O)OC)CC(=O)N(C)C |
| IUPAC navn | methyl 3-[2-(dimethylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.4 |
| Formel vægt | 351.1583 |