missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zolpidem 6-Carboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30453928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453928 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ6500255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zolpidem 6-Carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 917252-81-4
Molekylær formel C20H21N3O3
Mængde 5 mg
Synonym 3-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methylphenyl)-imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C20H21N3O3/c1-13-5-7-14(8-6-13)19-16(11-18(24)22(2)3)23-12-15(20(25)26-4)9-10-17(23)21-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=C(N3C=C(C=CC3=N2)C(=O)OC)CC(=O)N(C)C
IUPAC navn methyl 3-[2-(dimethylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 351.4
Formel vægt 351.1583
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.