Få mere at vide
Zolmitriptan N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30134538
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134538 25 mg
17912395 5 mg
17950805 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ63901025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 251451-30-6
Molekylær formel C16 H21 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 303.36
Synonym 2-Oxazolidinone, 4-[[3-[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-, (4S)-, (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, Zolmitriptan N-Oxide, Imp. B (EP)
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]ethanaminoxid
SMIL C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zolmitriptan N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
Formel vægt 303.1583
Procent renhed >95%