Få mere at vide
Zolmitriptan N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17932176
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17932176 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17932176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0298.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Zolmitriptan N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zolmitriptan N-Oxide
CAS 251451-30-6
Analyt- eller komponentnavne Zolmitriptan N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H21 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Oxazolidinone, 4-[[3-[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-, (4S)-, (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, Zolmitriptan N-Oxide, Imp. B (EP), Zolmitriptan Related Compound E, Zolmitriptan Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
SMIL C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]ethanaminoxid
Molekylvægt (g/mol) 303.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 303.1583 g/mol