Få mere at vide
Zolmitriptan, LoGiCal
Artikelnummer. 30460391
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460391 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460391 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0298.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zolmitriptan
CAS 139264-17-8
Analyt- eller komponentnavne Zolmitriptan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H21 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Zolmitriptan, (4S)-4-[[3-[2-Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one, (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, 311C90, Asco Top, BW 311C90, Xolnox, Zipton, Zomig, Zominat
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
IUPAC navn (4S)-4-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 287.36
Mængde 10 mg
Formel vægt 287,1634 g/mol