missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zolmitriptan-d6 N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zolmitriptan-d6 N-Oxide |
| CAS | 1217618-32-0 |
| Molekylær formel | C16H15D6N3O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyl-d6-oxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMIL | O=C1OC[C@@H](N1)CC2=CC(C(CCN(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])=O)=CN3)=C3C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.39 |
| Formel vægt | 309.196 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?