Få mere at vide
Metyleret sprit (IDA 99), 99 % (v/v), ren, (Industriel sprit, 74 0.P.)
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -114.1°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 78.2°C |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methylated spirit industrial
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol