missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zoligratinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483716
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483716 25 mg
16473907 50 mg
16450448 5 mg
16407988 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483716 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19957

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Zoligratinib (Debio 1347) is an orally available and selective FGFR inhibitor with IC50s of 9.3, 7.6, and 22 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.

Zoligratinib (Debio 1347) is an orally available and selective FGFR inhibitor with IC50s of 9.3, 7.6, and 22 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zoligratinib
Fysisk form Solid
CAS 1265229-25-1
Farve Light Yellow
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H16N6O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Debio 1347 CH5183284
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (70.15 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMIL O=C(C1=C(N)N(C2=CC=C3N=C(C)NC3=C2)N=C1)C(N4)=CC5=C4C=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 356.38
Formel vægt 356.38
Procent renhed 99.32%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.