Få mere at vide
Zoliflodacin, MedChemExpress
Beskrivelse
Zoliflodacin (ETX0914
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zoliflodacin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1620458-09-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22FN5O7 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | ETX0914 AZD0914 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 140 mg/mL (287.21 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |