Få mere at vide
Zoledron-d3 syre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zoledronic-d3 Acid |
| CAS | 1134798-26-7 |
| Molekylær formel | C5H7D3N2O7P2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | P,P'-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl-d3-2,4,5-d3)ethylidene]bis-phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O7P2/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/i1D,2D,4D |
| SMIL | O=P(O)(O)C(CN1C([2H])=NC([2H])=C1[2H])(O)P(O)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.11 |
| Formel vægt | 275.0152 |