Få mere at vide
Zoledronsyre monohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17943576
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17943576 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17943576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1453.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Zoledronsyremonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zoledronic Acid Monohydrate
CAS 165800-06-6
Analyt- eller komponentnavne Zoledronic Acid Monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Zoledronic Acid Monohydrate, P,P'-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethylidene]bisphosphonic acid hydrate (1:1), [1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate, Zoledronic acid hydrate, Zoledronic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
SMIL O.OC(Cn1ccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
IUPAC navn (1-hydroxy-2-imidazol-1-yl-1-fosfonoethyl) fosfonsyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 290.1
Mængde 250 mg
Formel vægt 290,0069 g/mol