Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Zoledronsyre monohydrat
Artikelnummer. 16667062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16667062 5 g
16657062 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16667062 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    1168.65 DKK / 5g
    Spare 281.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 165800-06-6 | C5H12N2O8P2, C5 H10 N2 O7 P2. H2 O | 290,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165800-06-6
Molekylær formel C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zoledronsyre monohydrat
Mængde 5 g
Formel vægt 290.11
Fysisk form Krystallinsk pulver
Produkttype Reagens
Renhed 97,5 til 102,5 % (tørstof) (Titrering med NaOH)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zoledronic acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zoledronic acid monohydrate