Få mere at vide
Zoledronic Acid Disodium Salt Tetrahydrate, TRC
Artikelnummer. 30454342
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30454342 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30454342 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ623500250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zoledronic Acid','Disodium Salt','Tetrahydrate
CAS 165800-07-7
Molekylær formel C5 H8 N2 O7 P2 . 2 Na . 4 H2 O
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O7P2.2Na.4H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;;;;;;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC(Cn1ccnc1)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-]
IUPAC navn disodium;hydroxy-[1-hydroxy-1-[hydroxy(oxido)phosphoryl]-2-imidazol-1-ylethyl]phosphinate;tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 388.11
Formel vægt 388.0025