missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zoledronic Acid Disodium Salt Tetrahydrate, TRC

Artikelnummer. 30449124
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449124 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ62350050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zoledronic Acid','Disodium Salt','Tetrahydrate
CAS 165800-07-7
Molekylær formel C5 H8 N2 O7 P2 . 2 Na . 4 H2 O
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O7P2.2Na.4H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;;;;;;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC(Cn1ccnc1)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-]
IUPAC navn disodium;hydroxy-[1-hydroxy-1-[hydroxy(oxido)phosphoryl]-2-imidazol-1-ylethyl]phosphinate;tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 388.11
Formel vægt 388.0025
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.