Få mere at vide
Emma Safety Footwear Zolder sikkerhedssko
Artikelnummer. 15988641
Skift visning
Størrelse:
39
41
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15988641 39 1 par
15998641 41 1 par
15908651 43 1 par
15918651 44 1 par
15928651 45 1 par
15938651 46 1 par
15948651 47 1 par
15958651 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15988641 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM50884639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1244.25 DKK
    782.25 DKK / 1 par
    Spare 462.00 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vandafvisende olieret Nubuck-overdel med indvendig ståltåbeskyttelse og et exceptionelt ''klæbende'' greb, selv på våde og fedtede overflader.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • GripForce™ Duo/HRO
  • Olieret Nubuck
  • Varmebestandig ydersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Farve Brun
Design Zolder
Liner materiale Fuldnarvet Nappa læder / Split læder
Materiale Olieret Nubuck
Størrelse 39