Få mere at vide
R&D Systems™ Zolantidine dimaleate
Artikelnummer. 30001191
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001191 50 mg
18015252 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001191 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1070/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7059.95 DKK
    6398.70 DKK / 50mg
    Spare 661.25 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, centrally active H2 antagonist
A potent, selective and brain penetrating H2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104076-39-3
Molekylær formel C30H39N3O9S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zolantidine dimaleate
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 613.68
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 617.71