Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Zolantidine dimaleate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015252
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18015252 10 mg
30001191 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18015252 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1070/10
Potent, centrally active H2 antagonist
A potent, selective and brain penetrating H2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104076-39-3
Molekylær formel C30H39N3O9S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zolantidine dimaleate
Mængde 10 mg
Formel vægt 613.68
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 617.71