Få mere at vide
Zofenoprilat natriumsalt (90%), zofenoprilat natriumsalt (90%), TRC
Artikelnummer. 17950495
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17950495 1 mg
30136178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ5870501MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C15H18NNaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 347.43
Synonym (4S)-1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-L-proline Sodium, [1(R*),2α,4α]-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-4-(phenylthio)-L-proline Sodium;
IUPAC navn natrium; (2S,4S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]-4-phenylsulfanylpyrrolidin-2-carboxylat
SMIL O=C([C@H](C)CS)N1[C@@H](C(O[Na])=O)C[C@H](SC2=CC=CC=C2)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zofenoprilat Sodium Salt
CAS 1329569-13-2
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H19NO3S2.Na/c1-10(9-20)14(17)16-8-12(7-13(16)15(18)19)21-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,10,12-13,20H,7-9H2,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/t10-,12+,13+;/m1./s1
Formel vægt 347.0626