Få mere at vide
Zofenopril, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436897
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16436897 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16436897 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108321
MedChemExpress Zofenopril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with an IC50 of 81 μM.
Zofenopril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with an IC50 of 81 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zofenopril
CAS 81872-10-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H23NO4S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (11.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](C)CSC(C2=CC=CC=C2)=O)=O)C[C@@H](SC3=CC=CC=C3)C1
Molekylvægt (g/mol) 429.55
Formel vægt 429.55
Procent renhed 98.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation