Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zofenopril calcium |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløselig i dmso, uopløselig i methanol |
| Smeltepunkt | 249,0 °C til 251,0 °C |
| Formel vægt | 448.58 |
| InChI nøgle | NSYUKKYYVFVMST-LETVYOFWSA-L |
| SMIL | [Ca++].C[C@H](CSC(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C([O-])=O)SC1=CC=CC=C1.C[C@H](CSC(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C([O-])=O)SC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | calcium bis((2S,4S)-1-[(2S)-3-(benzoylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]-4-(phenylsulfanyl)pyrrolidine-2-carboxylate) |
| Molekylvægt (g/mol) | 897.16 |