Få mere at vide
LNI Swissgas ZNG EOLO XL 5L
Artikelnummer. 17892119 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Spænding:
100/115/220/230 V
Artikelnummer. Spænding
17892119 100/115/220/230 V
1 options
Artikelnummer. 17892119 Leverandør LNI Swissgas Leverandørnr. 6920.72.105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84015.00 DKK
    73052.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 10962.65 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
PSA nitrogengenerator med katalysatorovn.
  • PSA nitrogengenerator 5 L/min.
  • Med katalysatorovn.
  • Har brug for en kilde til tør, oliefri luft
Tekniske data
Spænding 100/115/220/230 V
Type Nitrogen gasgenerator