Få mere at vide
ZNF879 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3680.00 DKK
Tekniske data
Antigen ZNF879
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18380721
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-91424
100 μL
3680.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
ZNF879 Polyclonal specifically detects ZNF879 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
ZNF879
Polyclonal
Rabbit
Human
345462
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human DKFZp686E2433. Peptide sequence: MKSGGTNAGGSARETRRLSGAQAQLRPAATGNVSELGVPLASCAVWSCAP
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
zinc finger protein 879
ZNF879
IgG
77 kDa
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater