Få mere at vide
Invitrogen™ ZNF785 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17218933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
17218933 100 μL
1 options
Artikelnummer. 17218933 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA5116149
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total ZNF785.
The function of ZNF785 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen ZNF785
Applikationer Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene ZNF785
Genadgangsnr. A8K8V0
Gene Alias Zinc finger protein 785; zinc finger protein 785; LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger protein 785; ZNF785
Gensymboler ZNF785
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human ZNF785(Accession A8K8V0), corresponding to amino acid residues Q93-P143.
Oprensningsmetode Affinity chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 146540
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG