Få mere at vide
ZNF778 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3690.00 DKK
Tekniske data
Antigen ZNF778
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Form Purified
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18280736
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-80195
100 μL
3690.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
ZNF778 Polyclonal specifically detects ZNF778 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
ZNF778
Polyclonal
Purified
RUO
NP_872337
197320
Synthetic peptide directed towards the middle region of human FLJ31875. Peptide sequence AFTGLSGLSKHVQTDPGQKPYECKDCGKACGGFYLLNEHGKTHTREKPFA.
Primary
49 kDa
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
FLJ31875, MGC150573, zinc finger protein 778
ZNF778
IgG
Protein A purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater