Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | ZNF776 |
| Synonym | DKFZp686K10134, DKFZp781G1213, FLJ38288, zinc finger protein 776 |
| Gen symbol | ZNF776 |