Få mere at vide
Novus Biologicals™ ZNF776 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18587383 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18587383 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18587383 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00284309T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ZNF776
Synonym DKFZp686K10134, DKFZp781G1213, FLJ38288, zinc finger protein 776
Gen symbol ZNF776