Få mere at vide
Novus Biologicals™ ZNF688 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18279230 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18279230 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18279230 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL118227
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The ZNF688 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC24294 and based on accession number NM_145271. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens zinc finger protein 688 (ZNF688), transcript variant 1, mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only