Specifications
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | ZNF683 |
| Synonym | hobit, MGC33414, zinc finger protein 683 |
| Gen symbol | ZNF683 |