Få mere at vide
Novus Biologicals™ ZNF683 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18571962 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18571962 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18571962 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00257101T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Specifications
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ZNF683
Synonym hobit, MGC33414, zinc finger protein 683
Gen symbol ZNF683