Få mere at vide
ZNF680 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3540.00 DKK
Tekniske data
Antigen ZNF680
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18277226
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-79428
100 μL
3540.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
ZNF680 Polyclonal specifically detects ZNF680 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
ZNF680
Polyclonal
Rabbit
Human
FLJ90430, zinc finger protein 680
ZNF680
IgG
62 kDa
Western Blot
Unconjugated
RUO
NP_848653
340252
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF680. Peptide sequence: RGYGKCGHENLQLRISCKSVDESKVFKEGYNELNQCLRTTQSKIFQCDKY
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater