Få mere at vide
ZNF670 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3690.00 DKK
Tekniske data
Antigen ZNF670
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Form Purified
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18237435
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-80131
100 μL
3690.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
ZNF670 Polyclonal specifically detects ZNF670 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
ZNF670
Polyclonal
Purified
RUO
NP_149990
93474
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF670. Peptide sequence EDQNIQDDFKNPGRNLSSHVVERLFEIKEGSQYGETFSQDSNLNLNKKVS.
Primary
45 kDa
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
FLJ12606, MGC12466, zinc finger protein 670
ZNF670
IgG
Protein A purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater