Få mere at vide
ZNF597 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
Antigen ZNF597
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18234656
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-80158
100 μL
3675.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
ZNF597 Polyclonal specifically detects ZNF597 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
ZNF597
Polyclonal
Rabbit
NP_689670
146434
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZNF597. Peptide sequence: GLAQHQKSHSAENTYESTNCDKHFNEKPNLALPEETFVSGPQYQHTKCMK
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
FLJ33071, zinc finger protein 597
ZNF597
IgG
48 kDa
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater