Få mere at vide
Descripción
The ZNF582 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Cellelinje | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_653291. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Mængde | 0.1 mg |
| Opbevaringsbuffer | RIPA buffer |
| Renhed | Protein |
| Testspecificitet | Homo sapiens ZNF582, mRNA. |
| Indhold og opbevaring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Proteintilstand | Native |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?