Få mere at vide
ZNF491 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
Antigen ZNF491
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18267985
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-80154
100 μL
3675.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
ZNF491 Polyclonal specifically detects ZNF491 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
ZNF491
Polyclonal
Rabbit
Human
FLJ34791, MGC126639, zinc finger protein 491
ZNF491
IgG
51 kDa
Western Blot
Unconjugated
RUO
NP_689569
126069
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF491. Peptide Sequence: SFNRNIRTDTGHQPHKCQKFLEKPYKHKQRRKALSHSHCFRTHERPHTRE
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater