missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ZNF446 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30557523 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30557523 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30557523 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP347442

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF446 Polyclonal antibody specifically detects ZNF446 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen ZNF446
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:200-1:1000, ELISA
Formulering PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Gene Alias HZF2Zinc finger protein HZF2, zinc finger (C2H2), zinc finger protein 2, zinc finger protein 267
Værtsarter Rabbit
Immunogen zinc finger protein 446. (Uniprot# Q9NWS9)
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55663
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.