Beskrivelse
The ZNF436 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellelinje | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_17663. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Mængde | 0.1 mg |
| Opbevaringsbuffer | RIPA buffer |
| Renhed | Protein |
| Testspecificitet | Homo sapiens ZNF436, mRNA. |
| Indhold og opbevaring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Proteintilstand | Native |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?