missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ZNF426 Antibody [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30577549 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30577549 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30577549 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP346356AF750

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF426 Polyclonal antibody specifically detects ZNF426 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen ZNF426
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 750
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ20095, Suppressor of hairy wing homolog 3, suppressor of hairy wing homolog 3 (Drosophila), zinc finger protein 280C, Zinc finger protein 633, ZNF633SUHW3
Værtsarter Rabbit
Immunogen zinc finger protein 426. (Uniprot# Q9BUY5)
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 79088
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.