missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ZNF419A Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18160172 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18160172 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18160172 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP221014

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF419A Polyclonal specifically detects ZNF419A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen ZNF419A
Applikationer Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:1000-1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000
Formulering PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Genadgangsnr. Q96HQ0
Gene Alias zinc finger protein 419
Gensymboler ZNF419
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ZNF419. The exact sequence is proprietary.
Molekylvægt af antigen 59 kDa
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 79744
Målarter Human
Indhold og opbevaring Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.