Få mere at vide
ZNF417 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
Antigen ZNF417
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18258415
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-80159
100 μL
3675.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
ZNF417 Polyclonal specifically detects ZNF417 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
ZNF417
Polyclonal
Rabbit
Human
MGC34079, zinc finger protein 417
ZNF417
IgG
66 kDa
Western Blot
Unconjugated
RUO
NP_689688
147687
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF417. Peptide Sequence: HQETHHKQKLNRSGACGKNLDDTAYLHQHQKQHIGEKFYRKSVREASFVK
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater