missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ZNF318 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15703411 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15703411 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15703411 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. PA555486

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

ZNF318 Polyclonal Antibody

ZNF318 Polyclonal Antibody for IHC

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen ZNF318
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 0.05 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene ZNF318
Genadgangsnr. Q5VUA4
Gene Alias 2610034E08Rik; D530032D06Rik; endocrine regulator; endocrine regulatory protein; HRIHFB2436; testicular zinc finger; testicular zinc finger protein; Tzf; ZFP318; Zinc finger protein 318; Znf318
Gensymboler ZNF318
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human ZNF318. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91660).
Oprensningsmetode Antigen affinity chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 24149
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.