Få mere at vide
ZM241385, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497626
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497626 100 mg
16483747 50 mg
16450258 5 mg
16417798 10 mg
16401296 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497626 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19532
MedChemExpress ZM241385 is a potent, high affinity and selective adenosine A2a receptor (A2AR) antagonist with a Ki value of 1.4 nM.
ZM241385 is a potent, high affinity and selective adenosine A2a receptor (A2AR) antagonist with a Ki value of 1.4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ZM241385
CAS 139180-30-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15N7O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (88.93 mM)
SMIL OC1=CC=C(CCNC2=NC3=NC(C4=CC=CO4)=NN3C(N)=N2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 337.34
Formel vægt 337.34
Procent renhed 98.78%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death