missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ZM 447439
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18094482
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18094482 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18094482 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2458/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Inhibits Aurora kinase B

Novel, selective ATP-competitive inhibitor of Aurora B kinase in vitro (IC50 values are 50, 250 and 1000 nM for Aurora B, C and A kinases respectively). Selective over a range of other kinases including cdk1 and PLK1 (IC50 > 10 μM). Inhibits cell division and displays selective toxicity towards proliferating tumor cells versus non-dividing cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ZM 447439
CAS 331771-20-1
Mængde 10 mg
Molekylær formel C29H31N5O4
Formel vægt 513.59
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 513.598
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.