missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ZM 323881 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18095262
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18095262 1 mg
18085682 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18095262 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2475/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, selective inhibitor of VEGFR-2

Potent and selective inhibitor of human vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR-2/KDR) activity. Selectively inhibits VEGFR-2 (IC50 = 2 nM) over VEGFR-1 and a range of other receptor tyrosine kinases such as PDGFRβ, FGFR1, EGFR and erbB2 (IC50 > 50 μM). Inhibits VEGF-A-induced endothelial cell proliferation in vitro (IC50 = 8 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 193000-39-4
Molekylær formel C22H19ClFN3O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ZM 323881 hydrochloride
Mængde 1 mg
Formel vægt 411.86
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 411.861
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.