missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ZM 241385

Artikelnummer. 30000702
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30000702 10 mg
30001169 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30000702 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1036/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, highly selective A2A antagonist

Potent and highly selective A2A adenosine antagonist, with a pA2 of 9.02 for A2A receptors in guinea pig cardiac vasculature and fold selectivities of 1000, 91 and 500,000 over A1, A2B and A3 sites respectively. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 139180-30-6
Molekylær formel C16H15N7O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ZM 241385
Mængde 10 mg
Formel vægt 337.34
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 337.343
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.