Få mere at vide
ZLN005, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16437388 10 mg
16433417 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16437388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17538
MedChemExpress ZLN005 is a potent activator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α).
ZLN005 is a potent activator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ZLN005
CAS 49671-76-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18N2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 22 mg/mL (87.88 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C1=CC=C(C2=NC3=CC=CC=C3N2)C=C1)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Formel vægt 250.34
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism