Få mere at vide
ZL0420, MedChemExpress
Beskrivelse
ZL0420 is a potent and selective bromodomain-containing protein 4 (BRD4) inhibitor with IC50 values of 27 nM against BRD4 BD1 and 32 nM against BRD4 BD2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZL0420 |
| CAS | 2230496-80-5 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H16N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (421.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC(N)=C(/N=N/C2=CC(CCC(N3)=O)=C3C=C2)C=C1C.[(E)] |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.32 |
| Formel vægt | 296.32 |
| Vis mere |