Få mere at vide
ZL006, MedChemExpress
Beskrivelse
ZL006 is a potent inhibitor of nNOS/PSD-95 interaction, and inhibits NMDA receptor-mediated NO synthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZL006 |
| CAS | 1181226-02-7 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H11Cl2NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (88.37 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(NCC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O)C=C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.15 |
| Formel vægt | 328.15 |
| Vis mere |