Få mere at vide
ZK 159222, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(1alpha,3beta,5Z,7E,22E,24R)-1,3,24-Trihydroxy-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-yl]-cyclopropanecarboxylic Acid Butyl Ester |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H48O5/c1-5-6-18-37-30(36)32(16-17-32)29(35)14-9-21(2)26-12-13-27-23(8-7-15-31(26,27)4)10-11-24-19-25(33)20-28(34)22(24)3/h9-11,14,21,25-29,33-35H,3,5-8,12-13,15-20H2,1-2,4H3/b14-9+,23-10+,24-11-/t21-,25-,26-,27+,28+,29-,31-/m1/s1 |
| Formel vægt | 512.3502 |