Få mere at vide
Zirconyl(IV) nitrate hydrate, 99.5%, contains up to 4% Hf
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconyl(IV) nitrate hydrate |
| Navn note | 99.5% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Chunks and/or Powder |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.50% |
| Lineær formel | ZrO(NO3)2·xH2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Formel vægt | 231.23 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Zirconyl(IV) nitrate hydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.